Bromocresol green ACS, Reag. Ph. Eur.
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08121.0025EA
561
EUR
1.08121.0025
1.08121.0001
1.08121.0005
Bromocresol green ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromocresol green
Formule:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S MW: 698,02 g/mol Smeltpunt: 217…218 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005874 CAS-nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 217 - 218 °C |
Molar Mass | 698.02 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |