Bromocresol purple
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A19530.09EA
40.1
EUR
A19530.09
A19530.18
Bromocresol purple
Bromocresol purple
Formule:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S MW: 540,23 g/mol Smeltpunt: ∼ 240 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011681 CAS-nummer: 115-40-2 EINECS: 204-087-8 Merck Index: 13,01371 |