Benzophenone 99+%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO219682500EA 22.1 EUR
ACRO219682500 ACRO219680050 ACRO219680010 ACRO219680500
Benzophenone 99+%, pure
Benzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Kookpunt: 305,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 47…49 °C
Vlampunt: 143 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003076
CAS-nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %