Benzophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A10739.0IEA 227 EUR
A10739.0I A10739.30 A10739.0B
Benzophenone ≥99%
Benzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Kookpunt: 305 °C
Smeltpunt: 47…50 °C
Dichtheid: 1,111
Vlampunt: 138 °C (280 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003076
CAS-nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099