Benzophenone
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC10539000EA 55.7 EUR
EHERC10539000
Benzophenone
Benzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Kookpunt: 305,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 47…49 °C
Dichtheid: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 150 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003076
CAS-nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099