3-Benzoylbenzoic acid ≥98%

Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing

B25519.06EA 111 EUR
B25519.06
3-Benzoylbenzoic acid ≥98%
3-Benzoylbenzoic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Kookpunt: 429 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 162…166 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002518
CAS-nummer: 579-18-0
EINECS: 000-000-0

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR