4-Hydroxybenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A15096.0BEA 561 EUR
A15096.0B A15096.18 A15096.30
4-Hydroxybenzophenone ≥98%
4-Hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Kookpunt: 260…262 °C (24 mmHg)
Smeltpunt: 132…135 °C
Dichtheid: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002355
CAS-nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1