Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

2,3,4-Trihydroxybenzophenone ≥98%

Leverancier: Alfa Aesar
Waarschuwing

A18315.36EA 345 EUR InStock
A18315.36 A18315.22 A18315.14
2,3,4-Trihydroxybenzophenone ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzophenone


Formule: C₁₃H₁₀O₄
MW: 230,22 g/mol
Smeltpunt: 140…142 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 1143-72-2
EINECS: 214-540-1
UN: 0000
Order Now

 

Bestelling

Gerelateerde informatie

Details invoeren

Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt

Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal