Fenolftaleïne, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
26237.231EA
78.6
EUR
26237.231
Fenolftaleïne, GPR RECTAPUR®
Fenolftaleïne
Formule:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318,33 g/mol Smeltpunt: 258…262 °C Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005913 CAS-nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 13,07325 |
Specificaties testresultaten
Suited for pH indicator | Passes test |
Melting point | 259 - 264 °C |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Insolubility in ethanol 96 % (1% W/V) | Max. 50 ppm |