2-Benzylphenol
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC14231500EA 65.1 EUR
EHERC14231500
2-Benzylphenol
2-Benzylphenol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Kookpunt: 309 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 22…23 °C
Dichtheid: 1,1102 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00002242
CAS-nummer: 28994-41-4
EINECS: 249-361-8
Merck Index: 13,01144