Phenol red ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
16294.22EA
198
EUR
16294.22
16294.06
16294.14
Phenol red ACS
Phenol red
pH indicator
Formule:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354,38 g/mol Smeltpunt: >300 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003552 CAS-nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |