Phenol red ACS
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07241.0005EA
59.6
EUR
1.07241.0005
1.07241.0100
1.07241.0025
1.07241.1000
Phenol red ACS
Phenol red
Formule:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354,38 g/mol Smeltpunt: > 300 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003552 CAS-nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 12,07397 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 0.77 g/l (100 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 354.38 g/mol |
Bulk Density | 200 - 300 kg/m3 |