Phenol red, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3532-5GEA
36
EUR
P3532-5G
P3532-25G
Phenol red, Sigma-Aldrich®
Phenol red
Formule:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354,38 g/mol Smeltpunt: > 300 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003552 CAS-nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 12,07397 |