Thymol blue ACS
Leverancier: Thermo Scientific
16272.04EA
27.2
EUR
16272.04
16272.09
16272.18
Thymol blue ACS
Thymol blue
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Formule:
C₂₇H₃₀O₅S MW: 466,6 g/mol Smeltpunt: 223 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005869 CAS-nummer: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Merck Index: 12,09541 |