Thymol blue
Leverancier: Thermo Scientific
B21370.09EA
26.2
EUR
B21370.09
B21370.18
Thymol blue
Thymol blue
Formule:
C₂₇H₃₀O₅S MW: 466,6 g/mol Smeltpunt: 223 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005869 CAS-nummer: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Merck Index: 12,09541 |