Thymol blue
Leverancier: Hach
HACH2067299EA 47.1 EUR
HACH2067299
Thymol blue
Thymol blue
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Smeltpunt: 221 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005869
CAS-nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541