Thymol blue
720-1050EA
82.8
EUR
720-1050
Thymol blue
Thymol blue
Formule:
C₂₇H₃₀O₅S MW: 466,6 g/mol Smeltpunt: 221 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005869 CAS-nummer: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Merck Index: 12,09541 |