4,4'-Diaminodifenylmethaan
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC10648000EA 144 EUR
EHERC10648000
4,4'-Diaminodifenylmethaan
4,4'-Diaminodifenylmethaan
Formule: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,27 g/mol
Kookpunt: 398 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 91…92 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 220 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007914
CAS-nummer: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000