2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23740.14EA 331 EUR
B23740.14 B23740.03 B23740.06
2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Smeltpunt: ∼ 180 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01863525
CAS-nummer: 85199-06-0
EINECS: 000-000-0