3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B23434.06EA
107
EUR
B23434.06
B23434.03
B23434.14
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Formule:
C₈H₁₁BO₂ MW: 149,98 g/mol Smeltpunt: 235…237 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00185689 CAS-nummer: 172975-69-8 EINECS: 000-000-0 |