5-Bromo-m-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B21610.14EA
73.4
EUR
B21610.14
B21610.22
B21610.06
5-Bromo-m-xylene ≥98%
5-Bromo-m-xylene
Formule:
C₈H₉Br MW: 185,06 g/mol Kookpunt: 204 °C Dichtheid: 1,361 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000087 CAS-nummer: 556-96-7 |