2,4-Dichloro-3,5-xylenol
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12421500EA 116 EUR
EHERC12421500
2,4-Dichloro-3,5-xylenol
2,4-Dichloro-3,5-xylenol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Kookpunt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 96 °C
MDL-nummer: MFCD00019981
CAS-nummer: 133-53-9
EINECS: 205-109-9
Merck Index: 13,03102