3'-Methylacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L00440.06EA
31.5
EUR
L00440.06
L00440.14
3'-Methylacetophenone ≥97%
3'-Methylacetophenone
Formule:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Kookpunt: 219 °C Smeltpunt: –9 °C Dichtheid: 1,010 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008742 CAS-nummer: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |