3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A12210.06EA 53.3 EUR
A12210.06 A12210.14
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Kookpunt: 198…200 °C
Dichtheid: 1,260
Vlampunt: 83 °C (181 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000391
CAS-nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4