α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Leverancier: Molekula
MOLE30543599-1GEA 72.2 EUR
MOLE30543599-1G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Kookpunt: 173…177 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,479 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00074940
CAS-nummer: 328-93-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III