3,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L15998.06EA 67.2 EUR
L15998.06 L15998.14 L15998.03
3,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
3,4-Dimethylphenyl isocyanate
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kookpunt: 85 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1,051
Vlampunt: 92 °C (197 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00013867
CAS-nummer: 51163-27-0
EINECS: 000-000-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II