2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L12805.06EA 70.6 EUR
L12805.06 L12805.03 L12805.14
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kookpunt: 71…72 °C (3 mmHg)
Dichtheid: 1,057
Vlampunt: 86 °C (186 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00002012
CAS-nummer: 28556-81-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II