Thymol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO150331000EA
51.7
EUR
ACRO150331000
ACRO150335000
ACRO150330025
Thymol 99%
Thymol
Formule:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH MW: 150,22 g/mol Kookpunt: 232 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 48…52 °C Dichtheid: 0,96 g/cm³ Vlampunt: 102 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002309 CAS-nummer: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 12,09540 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |