Thymol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
20728.237EA 73.5 EUR
20728.237
Thymol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Thymol
Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
Kookpunt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 49…51 °C
Dichtheid: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002309
CAS-nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09540
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/44/2297844.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %
Melting point 49 - 51 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %