p-Cymene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A19226.APEA 24.9 EUR
A19226.AP A19226.0F
p-Cymene ≥97%
p-Cymene
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kookpunt: 176…178 °C
Smeltpunt: –68 °C
Dichtheid: 0,860
Vlampunt: 47 °C (116 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008893
CAS-nummer: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792