p-Cymene, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
30039-5MLEA
113
EUR
30039-5ML
p-Cymene, Supelco®
p-Cymene
Formule:
C₁₀H₁₄ MW: 134,22 g/mol Kookpunt: 176 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –67,9 °C Dichtheid: 0,8573 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 47 °C |
MDL-nummer:
MFCD00008893 CAS-nummer: 99-87-6 EINECS: 202-796-7 UN: 2046 ADR: 3,III Merck Index: 13,02792 |