2-Methylbenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A14779.09EA
50
EUR
A14779.09
2-Methylbenzophenone ≥98%
2-Methylbenzophenone
Formule:
C₁₄H₁₂O MW: 196,25 g/mol Kookpunt: 309…311 °C Smeltpunt: –18 °C Dichtheid: 1,085 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008518 CAS-nummer: 131-58-8 EINECS: 205-032-0 Merck Index: 12,07470 |