4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO164490050EA 18.6 EUR
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon
Formule: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Kookpunt: 428 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 171…176 °C
Vlampunt: 220 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008312
CAS-nummer: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %