Pentamethylbenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A14733.03EA 24 EUR
A14733.03 A14733.06
Pentamethylbenzonitrile ≥98%
Pentamethylbenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Kookpunt: 290…292 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 158…160 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00015450
CAS-nummer: 5144-10-5
EINECS: 225-912-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III