Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol ≥96%
Leverancier: Alfa Aesar
B22574.03EA 15.7 EUR InStock
B22574.03
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol ≥96%
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Smeltpunt: 158…160 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014421
CAS-nummer: 484-66-2
EINECS: 207-609-2
UN: 0000
Order Now
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal