4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A12638.09EA 40.7 EUR
A12638.09 A12638.18 A12638.30
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) ≥98%
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Kookpunt: 310 °C
Smeltpunt: 88…92 °C
Dichtheid: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 143 °C (289 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000100
CAS-nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6