4-Phenylbenzonitrile 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H26791.09EA 126 EUR
H26791.09 H26791.18
4-Phenylbenzonitrile 95%
4-Phenylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Smeltpunt: 85…87 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001821
CAS-nummer: 2920-38-9
EINECS: 220-860-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III