2-Fluorobiphenyl
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13785000EA 147 EUR
EHERC13785000
2-Fluorobiphenyl
2-Fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Kookpunt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 73…74 °C
Dichtheid: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
MDL-nummer: MFCD00000317
CAS-nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7