4-Fluorobiphenyl ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
L07170.03EA 44.5 EUR
L07170.03 L07170.06
4-Fluorobiphenyl ≥97%
4-Fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Kookpunt: 253 °C
Smeltpunt: 72…76 °C
Dichtheid: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011650
CAS-nummer: 324-74-3
EINECS: 206-304-1