Bifenyl-2-ol

Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing

EHERC16070000EA 91.2 EUR
EHERC16070000
Bifenyl-2-ol
Bifenyl-2-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kookpunt: 280…286 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 56…58 °C
Dichtheid: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 138 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002208
CAS-nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07458

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR