Bifenyl-2-ol, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
45529-250MGEA
58.9
EUR
45529-250MG
Bifenyl-2-ol, Supelco®
Bifenyl-2-ol
Formule:
C₁₂H₁₀O MW: 170,21 g/mol Kookpunt: 280…286 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 56…58 °C Dichtheid: 1,213 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 138 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002208 CAS-nummer: 90-43-7 EINECS: 201-993-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07458 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...