Bifenyl-4-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A10817.22EA 54.5 EUR
A10817.22 A10817.36 A10817.0E
Bifenyl-4-ol ≥98%
Bifenyl-4-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kookpunt: 305…308 °C
Smeltpunt: 164…168 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 165 °C (329 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002347
CAS-nummer: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07459