p-Terphenyl 99+%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO137920250EA
33.7
EUR
ACRO137920250
ACRO137921000
ACRO137925000
p-Terphenyl 99+%, pure
p-Terphenyl
Formule:
C₁₈H₁₄ MW: 230,31 g/mol Kookpunt: 383 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 209…216 °C Vlampunt: 207 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003061 CAS-nummer: 92-94-4 EINECS: 202-205-2 ADR: 9,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 211 to 216 °C |
GC | ≥99.0 % |