p-Terphenyl, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45802-250MGEA 63.8 EUR
45802-250MG
p-Terphenyl, Supelco®
p-Terphenyl
Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Kookpunt: 383 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 210…211 °C
Dichtheid: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003061
CAS-nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III