4-Hydroxycoumarin
Leverancier: Molekula
MOLE36136514-500GEA 151 EUR
MOLE36136514-500G
4-Hydroxycoumarin
4-Hydroxycoumarin
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Kookpunt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 211…214 °C
MDL-nummer: MFCD00006856
CAS-nummer: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2