7-Amino-4-methylcoumarin
BACE4001606.0001EA 107 EUR
BACE4001606.0001 BACEQ-1025.0005
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Kookpunt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 226 °C
Dichtheid: 1,377 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00006868
CAS-nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8