Benzo[def]chryseen
Leverancier: Merck
Gevaar
48564.EA 219 EUR
48564.
Benzo[def]chryseen
Benzo[def]chryseen
Formule: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Kookpunt: 495 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 176…178 °C
Dichtheid: 1,351 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00003602
CAS-nummer: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01134