Quinoxaline 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO132221000EA 97.2 EUR
ACRO132221000
Quinoxaline 98+%
Quinoxaline
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Kookpunt: 220…223 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 29…34 °C
Vlampunt: 98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006719
CAS-nummer: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure