5-Methylquinoxaline ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A19300.06EA 167 EUR
A19300.06 A19300.03
5-Methylquinoxaline ≥98%
5-Methylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kookpunt: 119…121 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 20…21 °C
Dichtheid: 1,12
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012335
CAS-nummer: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5