5-Methylquinoxaline
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE10923708-5GEA 202 EUR
MOLE10923708-5G
5-Methylquinoxaline
5-Methylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00012335
CAS-nummer: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5